Learn More
Cyproteronacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077804 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15549483 250 mg 250 Milligramm
15595286 1 g 1 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15549483
Marke: Thermo Scientific Acros 459542500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 427-51-0
Summenformel C24H29ClO4
Molekulargewicht (g/mol) 416.94
InChI-Schlüssel UWFYSQMTEOIJJG-FDTZYFLXSA-N
Synonym cyproterone acetate, androcur, cyproterone 17-o-acetate, cyproteron acetate, cyproteron-r acetate, cyprosterone acetate, unii-4km2bn5jhf, cyproteroneacetate, cyproterone 17alpha-acetate, ccris 4385
PubChem CID 9880
ChEBI CHEBI:50743
SMILES CC(=O)C1(CCC2C1(CCC3C2C=C(C4=CC(=O)C5CC5C34C)Cl)C)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyproterone acetate
Schmelzpunkt 207.0°C to 215.0°C
Glührückstand 0.1% max.
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (80°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone, dichloromethane, methanol, slightly soluble in ethanol
Formelmasse 416.94
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyproterone acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.