Learn More
Invitrogen™ CyQUANT™ NF Zellproliferations-Assay
Artikelnummer. 10585675
Change view
Click to view available options
Zelltyp:
Cell Lysis Buffer
Direct Cell
Direct Red Cell
For cells in culture
NF Cell
NF Direct Red Cell
Menge:
10 Microplates
100 Microplates
100 Mikrotiterplatten
1000 Assays
1000 Assays
10 Mikrotiterplatten
200 Assays
50 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
100 Stück
50 Milliliter
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zelltyp Menge unitSize
10585675 Direct Cell 100 Microplates 1 Stück
10422185 Direct Cell 10 Microplates 1 Set
16565681 Direct Red Cell 10 Mikrotiterplatten 10 Stück
17138875 NF Direct Red Cell 100 Mikrotiterplatten 100 Stück
10709253 NF Cell 200 Assays -
10402492 For cells in culture 1000 Assays 1 Stück
10247072 NF Cell 1000 Assays 1 Stück
11580166 Cell Lysis Buffer 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10585675 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C35012
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CyQUANT™ NF Zellproliferationsassay-Kit
Since the amount of DNA in cells is highly regulated, methods to detect DNA content offer improved accuracy over metabolism-based cellular proliferation or cytotoxicity assays, which can be affected by cell changes that are unrelated to cell number. CyQUANT cell proliferation assays use cell-permeant, DNA-binding dyes that enhance fluorescence when bound to nucleic acids to measure cellular DNA content. The resulting fluorescent signal can be compared to standards to determine cell number, enabling fast and sensitive microplate assays to measure cell proliferation and cytotoxicity.
Optimieren Sie Ihre Hochdurchsatz-Zytotoxizitäts- und Proliferations-Screenings mit dem CyQUANT™ Direkten Zellproliferationsassay – ohne erforderliche Waschvorgänge, Zelllyse, Temperaturausgleich oder Radioaktivität. DNA-basierte Assays haben sich als die empfindlichsten Indikatoren zur Zellviabilität bewährt, und die Datenkonkordanz mit metabolisch basierten Assays ist ausgezeichnet. Der CyQUANT™ Direct-Assay ist eine hochempfindliche und robuste Methode zur Beurteilung von Zellwachstum, Zellviabilität oder Zytotoxizität in einer Reihe von Anwendungen, vom Hochdurchsatz-Screening bis zur Bioproduktion.
Merkmale des CyQUANT™ Direct Cell Proliferation Assay:
  • Bequemere Arbeitsabläufe für das High-Throughput-Screening (HTS)–keine Waschschritte, Zelllyse, Temperaturausgleich oder Radioaktivität erforderlich
  • Schnelles Protokoll, hohe Empfindlichkeit und großer dynamischer Bereich
  • Messungen erfolgen unabhängig vom metabolischen Zustand der Zellen auf regulären Fluoreszenz-Plattenlesegeräten
  • Multiplex-Assays, die spektral unterschiedliche Fluoreszenz oder Lumineszenz messen
    Schnell und komfortabel, mit großem Dynamikbereich
    Der CyQUANT™ Direkt-Assay ist ein fluoreszenzbasierter Zellproliferations- und Zytotoxizitätsassay für Mikrotiterplatten-Reader mit einem linearen Detektionsbereich von weniger als 100 bis 20.000 Zellen pro Well für die meisten Zelltypen. Das waschfreie, homogene Format und das schnelle Zugeben-Mischen-Ablesen-Protokoll machen den CyQUANT™ Direct-Assay ideal für HTS-Anwendungen. Der Assay kann in einer Stunde abgeschlossen werden, ohne erforderliche Waschvorgänge, Zelllyse und ohne Temperaturausgleich. Das Signal ist für mehrere Stunden stabil, was die Handhabung des Arbeitsablaufs zusätzlich erleichtert.
    Funktionsweise
    Der CyQUANT™ Direkt-Assay basiert auf einem membrangängigen, DNA-bindenden Farbstoff in Kombination mit einem Maskierungsfarbstoff. Die zelluläre DNA ist stark reguliert und Schätzungen der Zellanzahl auf DNA-Basis sind sehr präzise. Der Maskierungsfarbstoff verhindert das Anfärben von toten Zellen oder Zellen mit geschädigter Zellmembran, sodass nur gesunde Zellen gefärbt werden. Der CyQUANT™ Direct-Assay misst sowohl die Zellproliferation als auch die Unversehrtheit der Zellmembran als weiteren Indikator für die Zellviabilität. Benutzer von metabolisch basierten Assays zur Zellviabilität können bestehende Daten leicht mit den Ergebnissen aus dem CyQUANT™ Direct-Assay vergleichen, da sich Konkordanz-Assays auf der Basis von Stoffwechsel oder Energie (ATP) hervorragend bewährt haben. Der Einsatz von Multiplex-Verfahren mit spektral unterschiedlichen fluoreszierenden Sonden oder Lumineszenz-Assay-Kits ist ebenfalls möglich, da die Zellen nicht lysiert werden. Außerdem ermöglicht das fluoreszierende Signal einen Wechsel zwischen HTS- und HCS-Platten-Readern, wenn es notwendig ist, Multiplex-Assays auf unterschiedlichen Plattformen auszuführen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zelltyp Direct Cell
    Farbe Grün
    Inhalt und Lagerung
    • 5 ml CyQUANT™ Direct Nukleinsäurefärbung (Komponente A)
    • 25 ml CyQUANT™ Direct Hintergrundsuppressor I (Komponente B)
    • Beide bei 2 °C bis 25 °C lagern. Mit Trockenmittel und vor Licht geschützt lagern.
    Kulturmilieu Suspensionszellkultur, adhärente Zellkultur
    Nachweisverfahren Fluoreszent
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Proliferationsassay
    Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät, Spektralphotometer, Mikroskop, HTS-Lesegerät, Spektralphotometer, Mikroskop, HTS-Lesegerät
    Produkttyp Zellproliferationsassay
    Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
    Emission Sichtbar
    Format 96-Well-Platte, 1536-Well-Platte, 384-Well-Platte
    Inkubationszeit 60 min
    Produktlinie CyQUANT, Molecular Probes
    Menge 100 Microplates
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Anregung/Emission 508⁄527
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    compliance-icons
    Produktidentifikator
    • CyQUANT Direct Cell Proliferation Assay
    Signalwort
    • Achtung
    Gefahrenkategorie
    • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
    • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
    Gefahrenhinweis
    • H315-Verursacht Hautreizungen.
    • H335-Kann die Atemwege reizen.
    Sicherheitshinweis
    • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
    • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
    • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
    • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
    • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
    • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
    • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
    Ergänzende Informationen
    • MIXTURE LIST-Enthält: Dimethyl sulfoxide,CyQUANT GR reagent