Learn More
Invitrogen™ CyQUANT™ NF Zellproliferations-Assay
Artikelnummer. 10247072
Change view
Click to view available options
Zelltyp:
Cell Lysis Buffer
Direct Cell
Direct Red Cell
For cells in culture
NF Cell
NF Direct Red Cell
Menge:
10 Microplates
100 Microplates
100 Mikrotiterplatten
1000 Assays
1000 Assays
10 Mikrotiterplatten
200 Assays
50 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
100 Stück
50 Milliliter
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zelltyp Menge unitSize
10247072 NF Cell 1000 Assays 1 Stück
10422185 Direct Cell 10 Microplates 1 Set
16565681 Direct Red Cell 10 Mikrotiterplatten 10 Stück
10585675 Direct Cell 100 Microplates 1 Stück
17138875 NF Direct Red Cell 100 Mikrotiterplatten 100 Stück
10709253 NF Cell 200 Assays -
10402492 For cells in culture 1000 Assays 1 Stück
11580166 Cell Lysis Buffer 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10247072 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C35006
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CyQUANT™ NF Zellproliferationsassay-Kit
Since the amount of DNA in cells is highly regulated, methods to detect DNA content offer improved accuracy over metabolism-based cellular proliferation or cytotoxicity assays, which can be affected by cell changes that are unrelated to cell number. CyQUANT cell proliferation assays use cell-permeant, DNA-binding dyes that enhance fluorescence when bound to nucleic acids to measure cellular DNA content. The resulting fluorescent signal can be compared to standards to determine cell number, enabling fast and sensitive microplate assays to measure cell proliferation and cytotoxicity.
Das CyQUANT™ NF Zellproliferationsassay-Kit bietet eine schnelle und empfindliche Methode zur Zellzählung in einer Population und zur Messung der Proliferation im Mikrotiterplattenformat.
Funktionen des CyQUANT™ NF Zellproliferationsassay-Kit:
  • Empfindlicher als MTT- oder AlamarBlue™ Assays
  • Linearer Erfassungsbereich von 100 bis 20.000 Zellen pro Well (96-Well Mikrotiterplatte)
  • Assays können in einer Stunde abgeschlossen werden
    Eine schnelle und einfache Methode zur Messung der Zellproliferation
    Der CyQUANT™ NF Zellproliferations-Assay erfordert keine Zelllyse, keine langen Inkubationszeiten, keine Radioaktivität und keine Entfernung der Färbemittel aus den Zellen. Der CyQUANT™ NF-Assay macht den Einfrier- und Auftauschritt der Zelllyse des ursprünglichen CyQUANT™ Proliferationsassays hinfällig, indem ein zellmembrangängiger, DNA-bindender Farbstoff in Kombination mit einem Permeabilisationsreagenz für die Plasmamembran verwendet wird. Das CyQUANT™ NF-Zellproliferationsassay-Kit kann im 96 Well- oder 384 Well-Mikrotiterplattenformat verwenden werden und ist in zwei Konfigurationen erhältlich: ein 200 Assay-Kit (C35007) für kleinere Probengrößen und ein 1.000 Assay-Kit (C35006) für Anwendungen mit hohem Durchsatz.
    AlamarBlue™ ist eine eingetragene Marke von TREK Diagnostic Systems.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zelltyp NF Cell
    Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) und vor Licht geschützt lagern.
    Nachweisverfahren Fluoreszent
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Proliferationsassay
    Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät, HTS Reader
    Produkttyp Zellproliferationsassay
    Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
    Format 384-Well-Platte, 96-Well-Platte
    Produktlinie CyQUANT
    Menge 1000 Assays
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Anregung/Emission 480/520 nm