missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYR61/CCN1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16855085 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16855085 150 μL 150 Mikroliter
16865085 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16855085 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 266891AP150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CYR61 is a secreted heparin binding protein, encoded by a growth factor inducible immediate-early gene that associates with the extracellular matrix and connective tissue. CYR61 is a member of a distinct family of angiogenic and vasculogenic regulators designated CCN proteins, which includes connective tissue growth factor (CTGF) and the mouse CYR61 homolog, Fisp12. As an angiogenic inducer, CYR61 binds to the cell surface receptor integrin alphavbeta3, where it then stimulates cell adhesion and migration and promotes DNA synthesis of human vascular endothelial cells. Expression of CYR61 is elevated during vessel growth, wound healing and chondrocyte differentiation. CYR61 is also detected in a wide variety of tumors as it induces tumor growth and functions as a marker of tumor progression.

Spezifikation

Antigen CYR61/CCN1
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.33 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen CYR61
Gen-Zugriffsnummer O00622
Gen-Alias CCN family member 1, CCN1, CYR61, GIG1, IBP 10, IGF binding protein 10, IGFBP 10, IGFBP10, Protein CYR61, Protein GIG1
Gensymbole CYR61
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen CYR61/CCN1 Fusion Protein Ag25129
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3491
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.