Learn More
Cyrene, TRC
Artikelnummer. 30363863
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30363863 250 mL 250 Milliliter
30353802 100 mL 100 Milliliter
30357915 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30363863 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC995413250ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53716-82-8
Summenformel C6H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 128.13
Synonym (1S,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-one, (5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-one, Cyrene, Dihydrolevoglucosenone
IUPAC-Name (1S,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]oktan-4-eins
SMILES O=C1CC[C@H]2CO[C@@H]1O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyrene
Menge 250 mL
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O3/c7-5-2-1-4-3-8-6(5)9-4/h4,6H,1-3H2/t4-,6+/m0/s1
Formelmasse 128.0473