Learn More
Cyromazine-d4 (cyclopropyl-2,2,3,3-d4), CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyromazine-d4 |
| CAS | 1219804-19-9 |
| Summenformel | C6 2H4 H6 N6 |
| Menge | 0.01 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H10N6/c7-4-10-5(8)12-6(11-4)9-3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H5,7,8,9,10,11,12)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C(Nc2nc(N)nc(N)n2)C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 2-N-(2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 170.21 |
| Formelmasse | 170.1218 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |