Learn More
Cyromazine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438736
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16438736 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16438736 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1331
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Cyromazine is a triazine insect growth regulator used as an insecticide and an acaricide.
Cyromazine is a triazine insect growth regulator used as an insecticide and an acaricide.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyromazine
Physikalische Form Solid
CAS 66215-27-8
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H10N6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Cyromazin CGA-72662
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 1.8 mg/mL (10.83 mM)
SMILES NC1=NC(N)=NC(NC2CC2)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research