Learn More
Cystamindihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10500191 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10500191 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10520191 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10359283 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10500191 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 111770250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56-17-7 | C4H12N2S2·2HCl | 225.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-17-7
Summenformel C4H12N2S2·2HCl
Molekulargewicht (g/mol) 225.2
MDL-Nummer MFCD00012905
InChI-Schlüssel YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cystamine dihydrochloride, cystamin dihydrochloride, ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride, usaf cb-34, 2,2'-disulfanediyldiethanamine dihydrochloride, 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, bis 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, cystamine 2hcl, 2,2'-dithiodi ethylammonium dichloride, decarboxycystine dihydrochloride
PubChem CID 5941
IUPAC-Name 2-(2-Aminoethyldisulfanyl)ethanamin; Dihydrochlorid
SMILES C(CSSCCN)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cystamine dihydrochloride
Schmelzpunkt 220°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel S2(CH2CH2NH2)2·2HCl
Menge 25 g
Beilstein 04, 287
Merck Index 15, 2773
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in acetone,ethanol
Formelmasse 225.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cystamine dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.