Learn More
Cystamindihydrochlorid, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409927
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11409927 100 g 100 Gramm
11499917 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22873.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 56-17-7 | C4H14Cl2N2S2 | 225.19 g/mol
Cystamine dihydrochloride acts as an anti-infective agent, which is used in the treatment of urinary tract infections. It is also used as a radiation-protective agent that interferes with sulfhydryl enzymes. Further, it serves as a heparin antagonist and sulfhydryl modifying reagent. In addition to this, it is used as an inhibitor of TGase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cystamindihydrochlorid ist ein antiinfektiöses Mittel, das bei der Behandlung von Harnwegsinfektionen eingesetzt wird. Es wird auch als Strahlenschutzmittel verwendet, das Sulfhydrylenzyme stört. Außerdem dient es als Heparin-Antagonist und Sulfhydryl-modifizierendes Reagenz. Darüber hinaus wird es als Inhibitor von TGase eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-17-7
Summenformel C4H14Cl2N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 225.19
MDL-Nummer MFCD00012905
InChI-Schlüssel YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cystamine dihydrochloride, cystamin dihydrochloride, ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride, usaf cb-34, 2,2'-disulfanediyldiethanamine dihydrochloride, 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, bis 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, cystamine 2hcl, 2,2'-dithiodi ethylammonium dichloride, decarboxycystine dihydrochloride
PubChem CID 5941
IUPAC-Name 2-(2-Aminoethyldisulfanyl)ethanamin; Dihydrochlorid
SMILES C(CSSCCN)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cystamine dihydrochloride
Schmelzpunkt 217°C to 220°C
Prozentgehaltsbereich 98+%
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel (H2NCH2CH2S)2·2HCl
Menge 100 g
Beilstein 3616850
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,2776
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 225.2
Reinheit (%) ≥97%