Learn More
Cystamindihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30357587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30357587 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357587 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9894501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cystamine Dihydrochloride
CAS 56-17-7
Summenformel C4 H12 N2 S2 . 2 Cl H
Menge 1 g
Synonym Ethanamine, 2,2'-dithiobis-, hydrochloride (1:2) (ACI), Ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride (9CI), Ethylamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride (8CI), 2,2'-Dithiobis[ethylamine] dihydrochloride, 2-(2-Aminoethyldisulfanyl)ethanamine dihydrochloride, Bis(2-aminoethyl) disulfide dihydrochloride, Cystamine dichlorohydrate, Cystamine dihydrochloride, Cystamine hydrochloride, WR 352, 2,2'-Dithiobis[ethanamine] hydrochloride (1:2)
InChI-Formel InChI=1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.NCCSSCCN
IUPAC-Name 2-(2-Aminoethyldisulfanyl)ethanamin; Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 225.2
Formelmasse 223.9975