Learn More
Cystatin B Mouse anti-Human, Clone: 2G9B8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen Cystatin B
Klon 2G9B8
Konzentration 1.5 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16829035
Unterlagen ansehen
Proteintech
66812-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16819035
Unterlagen ansehen
Proteintech
66812-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cystatin A (also designated STF1, STFA, stefin A or cystatin AS) and cystatin B (also designated PME, CST6, STFB, CPI-B, stefin B and liver thiol proteinase inhibitor) are thiol protease inhibitors that form complexes with Papain and the cathepsins B, H and L. Cystatin A, a cytoplasmic protein, is one of the precursor proteins of the cornified cell envelope in keratinocytes and plays a role in epidermal development and maintece. Cystatin B protects against intracellular proteases leaking out of lysosomes and is primarily expressed in heart, liver and kidney.
Spezifikation
Spezifikation
Cystatin B
1.5 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CPI B, CST6, CSTB, Cystatin B, cystatin B (stefin B), EPM1, PME, Stefin B, STFB
CSTB
IgG1
Protein G
Antibody
2G9B8
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
P04080
1476
Cystatin B Fusion Protein Ag21291
Primary
-20°C
CSTB