missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cystatin B/Stefin B Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00 € - 593.00 €
Spezifikation
| Antigen | Cystatin B/Stefin B |
|---|---|
| Verdünnung | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18629127
|
Novus Biologicals
NBP2-49285-25ul |
25 μL |
369.00 €
25 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18666426
|
Novus Biologicals
NBP2-49285 |
0.1 mL |
593.00 €
0.10 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Cystatin B/Stefin B Polyclonal antibody specifically detects Cystatin B/Stefin B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| Cystatin B/Stefin B | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| 1476 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
| Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CPI-B, CST6cystatin B (liver thiol proteinase inhibitor)10STFBcystatin-B, cystatin B (stefin B), EPM1, Liver thiol proteinase inhibitor, PME, stefin B, stefin-B | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: MMCGAPSATQPATAETQHIADQ | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts