Learn More
Invitrogen™ Rat Cystatin C ELISA Kit
Artikelnummer. p-7230646
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15405373
Marke: Invitrogen™ ERCST3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
ELISA
The Rat Cystatin C (CST3) ELISA quantitates Rt Cystatin C in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt Cystatin C. Principle of the method The Rat Cystatin C solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Cystatin C ist ein Zystein (Thiol)-Protease-Inhibitor, der zur Typ II-Cystatin-Gen-Superfamilie gehört und der am häufigsten vorkommende extrazelluläre Inhibitor von Zystein-Proteasen ist. Cystatin C ist ein konstitutiv sezerniertes, amyloidogenes Protein, das einen zweifach symmetrischen Dimer bildet und sowohl die Aktivität der Zystein-Protease als auch die Expression von Klasse-II-MHC-Molekülen moduliert. Die Expression von Cystatin C ist ein Indikator für die Nierenfunktion und die glomeruläre Filtrationsrate. Mutationen im Cystatin-C-Gen können zu Proteinaggregaten führen, die an der hereditären Amyloid-Angiopathie (HCCAA) und Gehirnblutungen beteiligt sind. Obwohl sowohl wildes als auch mutiertes Cystatin C in der Lage sind, konzentrationsabhängige inaktive Dimere zu bilden, dimerisiert das mutierte Cystatin C in niedrigeren Konzentrationen und ist anfälliger für Serinproteasen, was die Aggregation erleichtern kann. In neuronalen Zellen stimuliert oxidativer Stress die Expression von Cystatin C, was die Apoptose positiv regulieren kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P14841
Assay-Bereich 1.029 bis 750 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 1,2 ng/mL
Kalibrierbereich 1,2 ng/ml bis 750 ng/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: CINC-2, CINC-3, CNTF, Fraktalkin, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, Lix, MCP-1, MIP-3 alpha, Beta-NGF, TIMP-1, TNF-alpha aus Ratten.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Ratte
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 25307
Gensymbol Cst3
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Apoptose
Probenvolumen Plasma, 25 μl; Serum, 25 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym CYSC
Ziel Ratte
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min