Learn More
Cystaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17931315
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17931315 50 mg 50 Milligramm
17964565 25 g 25 Gramm
17950815 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17931315 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC99200050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156-57-0
Summenformel C2 H7 N S . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 113.61
Synonym Ethanethiol, 2-amino-, hydrochloride (1:1), Ethanethiol, 2-amino-, hydrochloride (8CI,9CI), 1-Amino-2-mercaptoethane hydrochloride, 2-Aminoethanethiol hydrochloride, 2-Aminoethanthiol hydrochloride, 2-Mercaptoethanamine hydrochloride, 2-Mercaptoethanaminium chloride, 2-Mercaptoethylamine hydrochloride, 2-Mercaptoethylammonium chloride, 2-Thioethylamine hydrochloride, CI 9148, CT 2000, Cysteamine chlorohydrate, Cysteamine hydrochloride, Cysteaminium chloride, Cysteinamine hydrochloride, Lynovex, Mercamine hydrochloride, Merkamin hydrochloride, β-Mercaptoethylamine hydrochloride
IUPAC-Name 2-Aminoethanthiol; Hydrochlorid
SMILES Cl.NCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cysteamine Hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
Formelmasse 113.0066