missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cysteinyl Leukotriene R2/CysLTR2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Cysteinyl Leukotriene R2/CysLTR2 Polyclonal antibody specifically detects Cysteinyl Leukotriene R2/CysLTR2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Cysteinyl Leukotriene R2/CysLTR2 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Gen-Alias | CysLT(2), CYSLT2KPG_011, CYSLT2RHG57, CysLTR2, cysteinyl leukotriene CysLT2 receptor, cysteinyl leukotriene receptor 2, G protein-coupled receptor, G-protein coupled receptor GPCR21, G-protein coupled receptor HG57, hGPCR21, HPN321 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200 to the C-terminus of human CYSLTR2 (NP_001295394.1). TMNYIALVVGCLLPFFTLSICYLLIIRVLLKVEVPESGLRVSHRKALTTIIITLIIFFLCFLPYHTLRTVHLTTWKVGLCKDRLHKALVITLALAAANACFNPLLYYFAGENFKDRLKSALRKGHPQKAKTKCVFPVSVWLRKETRV |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?