Learn More
Cytarabin, LoGiCal
Artikelnummer. 30460928
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30460928 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460928 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1117.00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytarabine
CAS 147-94-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cytarabine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H13 N3 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Cytarabine, 4-amino-1-beta-d-arabinofuranosylpyrimidin-2(1H)-one
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
Lösungstyp Neat
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-Pyrimidin-2-on
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 243.22
Menge 10 mg
Formelmasse 243.0855 g/mol