Learn More
Tocris Bioscience™ Cytarabine
Artikelnummer. 18732734
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18732734 50 mg 10 Milligramm
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18732734
Marke: Tocris Bioscience™ 4520/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Nucleoside analog; inhibits DNA replication
Nucleoside analog of deoxycytidine; inhibits DNA replication by incorporating into DNA (IC50 = 0.04 μM in L1210 and CEM cell lines). Displays no inhibitory effects on RNA synthesis. Causes S phase cell cycle arrest in ML-1 cell lines; cytotoxic in L5817Y leukemia cells. Antineoplastic and antileukemic agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytarabine
CAS 147-94-4
Menge 50 mg
Summenformel C9H13N3O5
Formelmasse 243.22
Reinheit >99%
Molekulargewicht 243.219