missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Cytidin-5'-Diphosphat-Dinatriumsalz, 95 %

Artikelnummer. 15496269
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15496269

Marke: Thermo Scientific Chemicals J64234.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

 

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cytidine-5'-diphosphate disodium salt
CAS 54394-90-0
Farbe Weiß
Summenformel C9H13N3Na2O11P2
MDL-Nummer MFCD00084682
Menge 1 g
Synonym CDP disodium salt
InChI-Schlüssel ZGDYAAWYYNVXEB-WFIJOQBCSA-L
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name Dinatrium;(2R,3R,4S,5S)-2-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-5-[[hydroxy(phosphonoxy)phosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-diolat
Molekulargewicht (g/mol) 447.14
PubChem CID 131632379
Formelmasse 447.1
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt