Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytidin-5'-diphosphocholin-Natriumsalzhydrat
Artikelnummer. 15456239
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15456239 10 g 10 Gramm
15466239 25 g 25 Gramm
15476239 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15456239 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64161.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zwischenprodukt bei der Synthese von Phosphatidylcholin; auch ein Phospholipase-Inhibitor
Cytidine-5'-diphosphocholine sodium salt hydrate acts as a neuroprotective agent in situations of hypoxia and ischemia. It is used as biosynthetic intermediate of membrane phospholipids. It is a cerebral vasodilator and inhibits PLA2 activation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cytidin-5′-Diphosphocholin-Natriumsalzhydrat wirkt als neuroprotektives Mittel in Situationen von Hypoxie und Ischämie. Es wird als biosynthetisches Zwischenprodukt von Membranphospholipiden verwendet. Es ist ein zerebraler Vasodilator und hemmt die PLA2-Aktivierung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33818-15-4
Summenformel C14H25N4NaO11P2
Molekulargewicht (g/mol) 510.31
MDL-Nummer MFCD00150508
InChI-Schlüssel YWAFNFGRBBBSPD-OCMLZEEQSA-M
Synonym citicolinesodium, cytidine 5'-diphosphocholine sodium, cdp-choline sodium, citicoline, sodium, cdp-choline, sodium, cytidine 5'-diphosphocholine sodium salt, cytidine 5'-diphosphocholine sodium salt dihydrate, cytidine-5'-diphosphocholine monosodium salt, sodium 2s,3r,4s,5s-5-4-amino-2-oxo-1-pyrimidinyl-3,4-dihydroxy-2-oxolanyl methoxy-oxidophosphoryl 2-trimethylammonio ethyl phosphate, sodium 2s,3r,4s,5s-5-4-azanyl-2-oxidanylidene-pyrimidin-1-yl-3,4-bis oxidanyl oxolan-2-yl methoxy-oxidanidyl-phosphoryl 2-trimethylazaniumyl ethyl phosphate
PubChem CID 46738085
IUPAC-Name Natrium;[[(2S,3R,4S,5S)-5-(4-Amino-2-Oxopyrimidin-1-yl)-3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-Oxidophosphoryl] 2-(Trimethylazaniumyl)ethylphosphat
SMILES [Na+].C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(N)=NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytidine-5'-diphosphocholine sodium salt hydrate
Farbe Weiß
Menge 10 g
Beilstein 4110040
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (100mg/ml).
Formelmasse 510.31 (Anhydrous)
Physikalische Form Pulver