Learn More
Cytidin 5'-Diphosphocholin, TRC
Artikelnummer. 30137477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137477 2.5 g 2.50 Gramm
30012368 500 mg 500 Milligramm
30005382 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137477 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9983132.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 987-78-0
Summenformel C14 H26 N4 O11 P2
Molekulargewicht (g/mol) 488.32
Synonym Cytidine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-[2-(trimethylammonio)ethyl] ester, inner salt, Choline, hydroxide, 5'-ester with cytidine 5'-(trihydrogen pyrophosphate), inner salt (8CI), Cytidine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-[2-(trimethylammonio)ethyl] ester, hydroxide, inner salt, Audes, CDP-choline, Cereb, Choline 5'-cytidine diphosphate, Choline cytidine diphosphate, Citicholine, Citicoline, Citidoline, Citifar, Cognizin, Colite, Corenalin, Cyscholin, Cytidine 5'-(choline diphosphate), Cytidine 5'-(cholinyl pyrophosphate), Cytidine 5'-diphosphate choline, Cytidine 5'-diphosphocholine, Cytidine choline diphosphate, Cytidine diphosphate choline, Cytidine diphosphate choline ester, Cytidine diphosphocholine, Cytidine diphosphorylcholine, Cytidoline, Difosfocin, Emicholine F, Ensign, Haocolin, Hornbest, NSC 122002, Neucolis, Nicholin, Nicolin, Niticolin, Reagin, Recofnan, Recognan, Rexort, Sintoclar, Somazina, Somazine, Suncholin
IUPAC-Name [[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] 2-(trimethylazaniumyl)ethylphosphat
SMILES C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])OP(=O)(O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=NC2=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytidine-5'-diphosphocholine
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H26N4O11P2/c1-18(2,3)6-7-26-30(22,23)29-31(24,25)27-8-9-11(19)12(20)13(28-9)17-5-4-10(15)16-14(17)21/h4-5,9,11-13,19-20H,6-8H2,1-3H3,(H3-,15,16,21,22,23,24,25)/t9-,11-,12-,13-/m1/s1
Formelmasse 488.1073