missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Cytidin 5'-Monophosphat, 97 %

Artikelnummer. p-4813444 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13408668

Marke: Thermo Scientific Chemicals 449490010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 63-37-6 | C9H14N3O8P | 323.20 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 63-37-6
Summenformel C9H14N3O8P
Molekulargewicht (g/mol) 323.20
MDL-Nummer MFCD00006544
InChI-Schlüssel IERHLVCPSMICTF-NHBCCFCANA-N
Synonym 5'-cytidylic acid, cytidylic acid, cytidine 5'-monophosphate, cytidine monophosphate, cytidine-5'-monophosphate, 5'-cmp, cytidylate, cytidine 5'-phosphate, cmp nucleotide, cytidine 5'-phosphoric acid
PubChem CID 6131
ChEBI CHEBI:17361
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl dihydrogenphosphat
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cytidine 5'-monophosphate
Schmelzpunkt 222°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 323.2
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt