Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytidin, 99+ %
Artikelnummer. 10080860 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10080860 10 g 10 Gramm
10182420 50 g 50 Gramm
10629094 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10080860
Marke: Thermo Scientific Chemicals 111810100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 65-46-3 | C9H13N3O5 | 243.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-46-3
Summenformel C9H13N3O5
Molekulargewicht (g/mol) 243.22
MDL-Nummer MFCD00006545
InChI-Schlüssel UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym Cytidin, Cytosin-Riboside, 1-Beta-d-ribofuranosylguanin, 4-Amino-1 -beta-d-ribofuranosyl-21 h-pyrimidinon, Beta-d-ribofuranoside, Zytosin-1, 1-Beta-ribofuranosylcytosin, 4-Amino-1 beta-d-ribofuranosyl-21 h-pyrimidinon, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
PubChem CID 6175
ChEBI CHEBI:17562
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-Pyrimidin-2-on
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytidin
Namenshinweis 99.5%
Extinktion 0.43 bis 0.47 (A250/A260),2.05 bis 2.15 (A280/A260)
Schmelzpunkt 210.0 °C bis 217.0 °C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max (105 °C, 5 Std.)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+ %
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 31,24
Merck Index 15,2783
Spezifische Drehung + 31.50
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslichkeit: löslich. Andere Löslichkeiten: Löslich in Säuren und Laugen, unlöslich in organischen Lösungsmitteln
Spektrophotometrie 98 bis 102 % (Lambda max. 280 Nm, pH 1) molare Absorptionsfähigkeit 13000 +/-2 %, auf trockener Basis
Transmission 98 % min. (C=1, H2O, 430 nm) 1 cm-Zelle
Formelmasse 243.22
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver