Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytidin, 99+ %
Artikelnummer. 10629094 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10629094
Marke: Thermo Scientific Chemicals 111812500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 65-46-3 | C9H13N3O5 | 243.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-46-3
Summenformel C9H13N3O5
Molekulargewicht (g/mol) 243.22
MDL-Nummer MFCD00006545
InChI-Schlüssel UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
PubChem CID 6175
ChEBI CHEBI:17562
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-Pyrimidin-2-on
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytidine
Namenshinweis 99.5%
Extinktion 0.43 to 0.47 (A250/A260), 2.05 to 2.15 (A280/A260)
Schmelzpunkt 210.0°C to 217.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 g
Beilstein 31,24
Merck Index 15,2783
Spezifischer Drehzustand + 31.50 (25.00°C c=0.6,H2O)
Spezifische Drehung + 31.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acids and alkalies,insoluble in organic solvents
Spektrophotometrie 98 to 102% (lambda max. 280nm,pH 1) molar absorptivity 13000+/-2%,on dry basis
Transmission 98% min. (c=1, H2O, 430nm) 1cm cell
Formelmasse 243.22
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver