Learn More
Cytidin, freie Base, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15845118 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15845118 100 g 100 Gramm
1 options
Artikelnummer. 15845118
Marke: Thermo Scientific J14060.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytidine
CAS 65-46-3
Schmelzpunkt ∼215°C (decomposition)
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C9H13N3O5
MDL-Nummer MFCD00006545
Menge 100 g
Beilstein 89173
Synonym cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
InChI-Schlüssel UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-Pyrimidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 243.22
PubChem CID 6175
ChEBI CHEBI:17562
Formelmasse 243.22
Physikalische Form Kristallpulver