Beschreibung
Die intraperitoneale Verabreichung von Cytidin in Kombination mit Cholin verbessert die Nervenregeneration und die funktionelle Erholung in einem Rattenmodell einer Ischiasnervenverletzung. Es wird auch als ex vivo selektierbarer Wirkstoffmarker in genmodifizierten primären Knochenmarkstromazellen für den Cytidin-Deaminase-Assay verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 65-46-3 |
| Extinktion | λ Max (Wasser): 270-272 nm |
| Schmelzpunkt | 208 °C bis 218 °C |
| Summenformel | C9H13N3O5 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone |
| Löslichkeitsinformationen | Löslich in Wasser (50 mg/ml, klare, farblose bis schwache gelbe Lösung). |
| InChI-Schlüssel | UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O |
| IUPAC-Name | 4-Amino-1-[3,4-DiHydroxy-5-(Hydroxymethyl)Oxolan-2-yl]-1,2-Dihydropyrimidin-2-on |
| Mehr anzeigen |