Learn More
Cytidin, TRC
Artikelnummer. 30132809
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132809 5 g 5 Gramm
30004569 50 mg 50 Milligramm
30003818 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132809 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9983005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-46-3
Summenformel C9 H13 N3 O5
Molekulargewicht (g/mol) 243.22
Synonym Cytidine, Cytosine, 1-β-D-ribosyl- (6CI), 1-(β-D-Ribofuranosyl)-2-oxo-4-amino-1,2-dihydro-1,3-diazine, 1-β-D-Ribofuranosylcytosine, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-β-D-ribofuranosyl-, 4-Amino-1-β-D-ribofuranosyl-2(1H)-pyrimidinone, Cytosine riboside, NSC 20258, β-D-Ribofuranoside, cytosine-1
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-Pyrimidin-2-on
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytidine
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Formelmasse 243.0855