Learn More
Cytiva Cytiva Dissoziationsenzymmischung C - Gehirn
Artikelnummer. 31703032 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Form:
Lyophilisiert
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Form Packungsgröße
31703032 Lyophilisiert 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31703032 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 29740240
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enzymatische Mischungen für Hirngewebe, optimiert für die manuelle und halbautomatische Dissoziation in Einzelzell-Workflows.
  • Dissoziationsenzymmischungen (nur für Forschungszwecke) für das Gehirn sind Kits, die für die Dissoziation von Hirngewebe in Arbeitsabläufen zur Einzelzellprobenpräparation vorgesehen sind.
  • Die Kits wurden für die Verwendung mit manuellen und halbautomatischen Gewebedisaggregationstechniken optimiert.
  • Effektives Arbeiten ist sowohl bei 4 °C °als auch bei 37 °C °möglich.
  • Verbesserte Einzelzelllebensfähigkeit und verringerte Zellaggregation
  • Fertige Lösung für Hirngewebe – Optimiert für die Dissoziation der verschiedenen Segmente, die im jeweiligen Gewebe aktiv sind.
  • Optimiert für die Anwendung mit manuellen Gewebedisaggregationstechniken und halbautomatischen Techniken einschließlich VIA. Extractor™ Gewebedisaggregator
  • Für die Enzymmischung C (für das Gehirn) liegen bei Temperaturen von 37 °C und Anwendung halbautomatischer Methoden keine Leistungsdaten °vor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Lyophilisiert
Produkttyp Reagenz zur Zellkulturdissoziation
Sterilität Unsteril
Mit Additiven Ohne
Ohne Additive Keine