Learn More
Invitrogen™ CytKick™ Autosampler Sample Syringe, 1 mL
Artikelnummer. 17246336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17246336 1 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17246336 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 100054593CST
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
This 1-mL sample syringe is used with the fluidics system of the CytKick and CytKick Max autosampler to move sample from the autosampler to the flow cell of the Attune NxT and Attune CytPix flow cytometers.
This 1-mL sample syringe is used with the fluidics system of the CytKick and CytKick Max autosampler to move sample from the autosampler to the flow cell of the Attune NxT and Attune CytPix flow cytometers. Replacement of this syringe is recommended as part of instrument maintenance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 ml
Fassungsvermögen 1 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) CytKick and CytKick Max Autosamplers
Produkttyp Autosampler Syringe