Learn More
Invitrogen™ CytKick™ Max Autosampler Upgrade Kit
Artikelnummer. 17112534
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17112534 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17112534 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A43045
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ermöglicht das Upgrade eines CytKick Autosamplers auf einen CytKick Max Autosampler
  • Das CytKick Max Autosampler Upgrade Kit ermöglicht das Upgrade eines CytKick Autosampler auf einen CytKick Max Autosampler.
  • Das Upgrade wird von einem Servicetechniker oder Anwendungsspezialisten vor Ort durchgeführt und bietet die folgenden Funktionen: Schnellere Plattenzeiten (22 Minuten bei 96-Well-Platten oder 88 Minuten bei 384-Well-Platten) mit einem Boost-Modus, benutzerdefinierbare, kundenspezifische Plattendefinitionen, die die Verwendung beliebiger ANSI-Spezifikationsplatten ermöglichen, Verdunstungsschutz mit Folienabdeckungen, automatisierte Probennahme für 1,5 und 2,0 ml-Eppendorf-Röhrchen und passive Kühlung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie CytKick
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Geräte) Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
Produkttyp Upgrade-Kit für Autosampler