Learn More
Invitrogen™ CytKick™ Max Universeller Kühlungsadapter
Product Code. 17188485
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 Adapter
missing translation for 'unitSize':
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge missing translation for 'unitSize'
17188485 1 Adapter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Product Code. 17188485 missing translation for 'mfr' Invitrogen™ missing translation for 'supplierNo' 100081492
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Der CytKick Max Universelle Kühladapter ist für die Verwendung mit dem CytKick Max Autosampler und dem Attune Zytometer mit akustischer Fokussierung konzipiert
  • Der CytKick Max Universeller Kühladapter ist für die Verwendung mit dem CytKick Max Autosampler und dem Attune Acoustic Focusing Zytometer konzipiert.
  • Dieser Kühlblock hält Proben bei 2 bis 15 °C ∼ 65 Minuten lang, während sie am Gerät analysiert werden.
  • Der Kühladapter wird auf Temperatur gebracht, indem er mindestens zwei Stunden vor der Verwendung in einen Kühlschrank über Nacht oder in ein Tiefkühlgerät gestellt wird.
  • Eine längere Kühlzeit (95 bis 100 Minuten) finden Sie im CytKick Max Erweiterten Kühladapter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produktlinie CytKick
Menge 1 Adapter
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Geräte) Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
Produkttyp Kühladadpter