Learn More
Hettich Lab Technology™ Träger für Zyto-Kammer
Artikelnummer. p-8654029
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rotina 380/380R, Rotina 420/420R, Rotanta 460/460R/460RC/460RF, Rotixa 500RS Zentrifugenrotoren, Träger 5051, 5268.
Rotofix 32A, Universal 320/320R, Rotina 380/380R, Rotina 420/420R Zentrifugenrotoren (1726, 1748, 4758, 1624)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10553262 Rotofix 32A, Universal 320/320R, Rotina 380/380R, Rotina 420/420R Zentrifugenrotoren (1726, 1748, 4758, 1624) 1 Stück
10557583 Rotina 380/380R, Rotina 420/420R, Rotanta 460/460R/460RC/460RF, Rotixa 500RS Zentrifugenrotoren, Träger 5051, 5268. 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10553262
Marke: Hettich Lab Technology™ 1660
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der Hettich Lab Technology™ Träger für Zyto-Kammer eignet sich für die Aufnahme von Zyto-Kammern für die Präparation von Objektträgern und die Untersuchung von Zellsuspensionen
  • Geeignet für Zyto-Rotoren
  • Teil des Hettich™ Zyto-Systems
Bestellinformation
dimForUseWithEquipment
Spezifikation
Typ Träger für Zyto-Kammer
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotofix 32A, Universal 320/320R, Rotina 380/380R, Rotina 420/420R Zentrifugenrotoren (1726, 1748, 4758, 1624)