Learn More
Thermo Scientific™ Cyto-Plex™ carboxylierte Partikel
Codice prodotto. 11878353 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4 μm
5 μm
Menge:
1 ml
5 mL
Füllstand:
Level 3
Level 5
Stufe 1
Stufe 10
Stufe 11
Stufe 12
Stufe 2
Stufe 4
Stufe 6
Stufe 7
Stufe 8
Stufe 9
Dimensione della confezione:
1 Milliliter
5 Milliliter
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Enthält Natriumazid.
Codice prodotto. 11878353
Marca: Thermo Scientific™ FM5CR08B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Enthält Natriumazid.
Sparen Sie Zeit beim Messen von Analyten mit Thermo Scientific™ Cyto-Plex ™ carboxylierten Partikeln, den plattformübergreifenden Partikeln zur Analyse von Suspensionsarrays.
Die Analyse von Suspensionsarrays ist ein leistungsfähiges Verfahren für das gleichzeitige Nachweisen und Quantifizieren mehrerer Analyte in einem Präparat. Durch Verwendung farbkodierter Mikrosphären mit den passenden Farbstoffen sind jetzt Tests mithilfe allgemein erhältlicher Durchflusszytometer durchführbar.
  • Cyto-Plex™ Mikrosphären bestehen aus einem hochgradig homogenen Polystyrolpartikel mit vollständig voneinander getrennten Fluoreszenzintensitäten.
  • Carboxylierte Partikel liefern verschiedene Fluoreszenzintensitäten und -grade für die Analyse multipler Analyte
  • Zeitsparend ist die Verwendung eines Partikels mit gleichem Durchmesser für alle Färbeniveaus, da nur eine Partikelchemie entwickelt und optimiert werden muss. Durch die Kombination mehrerer Durchmesser kann die Anzahl der in einem Test gemessenen Analyte erhöht werden.
  • Bindungsstellen mit hoher Dichte und mit schwacher und nicht spezifischer Bindung ermöglichen die Kopplung mit einer großen Vielfalt an Antikörpern, Nukleinsäuren und anderen Biomolekülen.
  • Die Mikrosphären besitzen eine maximale Emissionswellenlänge von 700 nm und können von Lasern mit Wellenlängen von 488 nm bzw. 633 nm angeregt werden.
  • Emissionen können entweder in den PE-Cy5- oder APC-Kanälen gebündelt werden.
  • Da in den FITC- und PE-Kanälen nichts oder nur sehr wenig emittiert wird, sind Sonden, die diese Farbstoffe nutzen, effektiv als Reporter verwendbar.
Empfohlen für:
  • Plattformübergreifende Mikrosphären für die Analyse von Suspensionsarrays in der Durchflusszytometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Zusatzstoff Natriumazid als Konservierungsmittel , 0,05% Tween-20
Inhalt und Lagerung Bei Nichtverwendung kühl lagern; nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt durch schonende, manuelle Inversion oder mittels Vortexmixer mischen.
Inhalt Polystyrol-Mikrosphären in Wasser
Beschreibung Zyto -Plex Carboxylierte Partikel , 5 um
Farbe Rot
Material Polystyrol mit gepfropfter Copolymer-Oberfläche
Produkttyp Carboxylierter Partikel
Farbstofftyp Firefli™ Fluoreszierendes Rot (635/700 nm)
Enthält Sicherheitsdatenblatt (SDB) und Paketeinleger
Füllstand Stufe 8
Partikeldichte 1.06g/cm ³
Menge 5 mL
Stabilität Produkt stabil für mindestens 12 Monate
Oberflächenmodifikation Carboxylate-Modified
Gleichförmigkeit ≤ 2 % CV
Volumen (metrisch) 1 oder 5 ml
Durchmesser (metrisch) 5 μm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato