Learn More
Thermo Scientific™ Cyto-Plex™ carboxylierte Partikel
Artikelnummer. 11898293 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4 μm
5 μm
Menge:
1 ml
5 mL
Füllstand:
Level 3
Level 5
Stufe 1
Stufe 10
Stufe 11
Stufe 12
Stufe 2
Stufe 4
Stufe 6
Stufe 7
Stufe 8
Stufe 9
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Menge Füllstand unitSize
11898293 4 μm 5 mL Stufe 1 5 Milliliter
11888293 4 μm 1 ml Stufe 1 1 Milliliter
11808303 4 μm 1 ml Stufe 2 1 Milliliter
11818303 4 μm 5 mL Stufe 2 5 Milliliter
11828303 4 μm 1 ml Level 3 1 Milliliter
11838303 4 μm 5 mL Level 3 5 Milliliter
11848303 4 μm 1 ml Stufe 4 1 Milliliter
11858303 4 μm 5 mL Stufe 4 5 Milliliter
11868303 4 μm 1 ml Level 5 1 Milliliter
11878303 4 μm 5 mL Level 5 5 Milliliter
11888303 4 μm 1 ml Stufe 6 -
11898303 4 μm 5 mL Stufe 6 5 Milliliter
11808313 4 μm 1 ml Stufe 7 1 Milliliter
11818313 4 μm 5 mL Stufe 7 5 Milliliter
11828313 4 μm 1 ml Stufe 8 1 Milliliter
11838313 4 μm 5 mL Stufe 8 5 Milliliter
11848313 4 μm 1 ml Stufe 9 1 Milliliter
11858313 4 μm 5 mL Stufe 9 5 Milliliter
11868313 4 μm 1 ml Stufe 10 1 Milliliter
11878313 4 μm 5 mL Stufe 10 5 Milliliter
11888313 4 μm 1 ml Stufe 11 1 Milliliter
11898313 4 μm 5 mL Stufe 11 5 Milliliter
11808323 4 μm 1 ml Stufe 12 1 Milliliter
11818323 4 μm 5 mL Stufe 12 5 Milliliter
11828343 5 μm 1 ml Stufe 1 1 Milliliter
11838343 5 μm 5 mL Stufe 1 5 Milliliter
11848343 5 μm 1 ml Stufe 2 1 Milliliter
11858343 5 μm 5 mL Stufe 2 5 Milliliter
11868343 5 μm 1 ml Level 3 1 Milliliter
11878343 5 μm 5 mL Level 3 5 Milliliter
11888343 5 μm 1 ml Stufe 4 1 Milliliter
11898343 5 μm 5 mL Stufe 4 -
11808353 5 μm 1 ml Level 5 -
11818353 5 μm 5 mL Level 5 5 Milliliter
11828353 5 μm 1 ml Stufe 6 1 Milliliter
11838353 5 μm 5 mL Stufe 6 5 Milliliter
11848353 5 μm 1 ml Stufe 7 1 Milliliter
11858353 5 μm 5 mL Stufe 7 5 Milliliter
11868353 5 μm 1 ml Stufe 8 1 Milliliter
11878353 5 μm 5 mL Stufe 8 5 Milliliter
11888353 5 μm 1 ml Stufe 9 -
11898353 5 μm 5 mL Stufe 9 5 Milliliter
11808363 5 μm 1 ml Stufe 10 1 Milliliter
11818363 5 μm 5 mL Stufe 10 5 Milliliter
11828363 5 μm 1 ml Stufe 11 1 Milliliter
11838363 5 μm 5 mL Stufe 11 5 Milliliter
11848363 5 μm 1 ml Stufe 12 -
11858363 5 μm 5 mL Stufe 12 5 Milliliter
48 options
Enthält Natriumazid.
Artikelnummer. 11898293
Marke: Thermo Scientific™ FM4CR01B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Enthält Natriumazid.
Sparen Sie Zeit beim Messen von Analyten mit Thermo Scientific™ Cyto-Plex ™ carboxylierten Partikeln, den plattformübergreifenden Partikeln zur Analyse von Suspensionsarrays.
Die Analyse von Suspensionsarrays ist ein leistungsfähiges Verfahren für das gleichzeitige Nachweisen und Quantifizieren mehrerer Analyte in einem Präparat. Durch Verwendung farbkodierter Mikrosphären mit den passenden Farbstoffen sind jetzt Tests mithilfe allgemein erhältlicher Durchflusszytometer durchführbar.
  • Cyto-Plex™ Mikrosphären bestehen aus einem hochgradig homogenen Polystyrolpartikel mit vollständig voneinander getrennten Fluoreszenzintensitäten.
  • Carboxylierte Partikel liefern verschiedene Fluoreszenzintensitäten und -grade für die Analyse multipler Analyte
  • Zeitsparend ist die Verwendung eines Partikels mit gleichem Durchmesser für alle Färbeniveaus, da nur eine Partikelchemie entwickelt und optimiert werden muss. Durch die Kombination mehrerer Durchmesser kann die Anzahl der in einem Test gemessenen Analyte erhöht werden.
  • Bindungsstellen mit hoher Dichte und mit schwacher und nicht spezifischer Bindung ermöglichen die Kopplung mit einer großen Vielfalt an Antikörpern, Nukleinsäuren und anderen Biomolekülen.
  • Die Mikrosphären besitzen eine maximale Emissionswellenlänge von 700 nm und können von Lasern mit Wellenlängen von 488 nm bzw. 633 nm angeregt werden.
  • Emissionen können entweder in den PE-Cy5- oder APC-Kanälen gebündelt werden.
  • Da in den FITC- und PE-Kanälen nichts oder nur sehr wenig emittiert wird, sind Sonden, die diese Farbstoffe nutzen, effektiv als Reporter verwendbar.
Empfohlen für:
  • Plattformübergreifende Mikrosphären für die Analyse von Suspensionsarrays in der Durchflusszytometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Natriumazid als Konservierungsmittel , 0,05% Tween-20
Inhalt und Lagerung Bei Nichtverwendung kühl lagern; nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt durch schonende, manuelle Inversion oder mittels Vortexmixer mischen.
Inhalt Polystyrol-Mikrosphären in Wasser
Beschreibung Zyto -Plex Carboxylierte Teilchen , 4 um
Farbe Rot
Material Polystyrol mit gepfropfter Copolymer-Oberfläche
Produkttyp Carboxylierter Partikel
Farbstofftyp Firefli™ Fluoreszierendes Rot (635/700 nm)
Enthält Sicherheitsdatenblatt (SDB) und Paketeinleger
Füllstand Stufe 1
Partikeldichte 1.06g/cm ³
Menge 5 mL
Stabilität Produkt stabil für mindestens 12 Monate
Oberflächenmodifikation Carboxylate-Modified
Gleichförmigkeit ≤ 2 % CV
Durchmesser (metrisch) 4 μm