Learn More
Hettich™ Zyto-Rotor für Tisch-Zentrifuge, 12 Plätze
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
12.000 U/min
Beschreibung
- Cyto-Rotor, 12 Plätze
- Funktioniert ohne spezielle Zytozentrifuge
- Cyto-Rotor mit 12 Plätzen, der in die Tischzentrifugenmodelle ROTOFIX 32 A und UNIVERSAL 320 passt
- Kann sehr einfach ohne Werkzeuge montiert und entfernt werden
- Umfangreiche Auswahl an Zubehör
- Ermöglicht die Durchführung aller gängigen Zentrifugationsverfahren, die zum Erzielen zytologischer Präparate verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Zyto-Rotor |
| Max. RZB | 16.582 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 12.000 U/min |
| Radius (metrisch) | 103 mm |
| Min. Radius (metrisch) | 69 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hettich Tisch-Zentrifugen |
| Winkel | 35 ° |
| Anzahl Plätze | 12 |