Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytochalasin B
Artikelnummer. 10666784 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
25 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10666784 25 mg Glasflasche 25 Milligramm
10174900 1 mg Glasflasche 1 Milligramm
10723041 5 mg Glasflasche 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10666784 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 228090250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Cytochalasin B (CAS-Nr. 14930-96-2), auch bekannt als Phomin, ist eine organische heterotrizyklische Verbindung, die ein zelldurchlässiges Mykotoxin mit starker Wirkung zur Hemmung der zytoplasmatischen Teilung ist.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• Cytochalasin B ist ein zelldurchlässiges Pilzgift/Mykotoxin, das als Inhibitor der zytoplasmatischen Teilung angesehen wird, indem es die Bildung kontraktiler Mikrofilamente blockiert.
Anwendungen
• Cytochalasin B kann die Thrombozytenaggregation und Aktinpolymerisation hemmen
• Cytochalasin B wird aufgrund seiner Fähigkeit, als Inhibitor zu fungieren, häufig in Untersuchungen zur Zytokinese verwendet.
• Dient zur Charakterisierung einiger Polymerisationseigenschaften von Aktin.
• Diese Verbindung kann neben anderen molekularen Prozessen auch die DNA-Fragmentierung induzieren sowie Zellteilung und Glukosetransport hemmen.
• Als Sonde für die beiden Hexose-Transportsysteme in L6-Myoblasten der Ratten einsetzbar
• Cytochalasin B wird häufig in Studien von Glukosetransportern (GLUT) verwendet.
• Kann in vitro Mikronukleus-Assay-Protokolle verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14930-96-2
Summenformel C29H37NO5
Molekulargewicht (g/mol) 479.62
MDL-Nummer MFCD00077704
InChI-Schlüssel GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N
Synonym cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum
PubChem CID 44634701
IUPAC-Name 16-Benzyl-5,13-dihydroxy-9,15-dimethyl-14-methyliden-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxacyclotetradeca[3,2-e]isoindol-2,18-dion
SMILES CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytochalasin B
Schmelzpunkt 218.0°C to 223.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 25 mg
Merck Index 15, 2787
Spezifischer Drehzustand +89.00 (20.00°C c=1,CH3OH)
Spezifische Drehung + 89.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 10.3 mg/mL acetone - 35.4 mg/mL ethanol (24 c), 371 mg/mL dmso - 492 mg/mL dmf (24 c)
Formelmasse 479.6
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cytochalasin B
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P350-BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.