Allgemeine Informationen
• Cytochalasin B ist ein zelldurchlässiges Pilzgift/Mykotoxin, das als Inhibitor der zytoplasmatischen Teilung angesehen wird, indem es die Bildung kontraktiler Mikrofilamente blockiert.
Anwendungen
• Cytochalasin B kann die Thrombozytenaggregation und Aktinpolymerisation hemmen
• Cytochalasin B wird aufgrund seiner Fähigkeit, als Inhibitor zu fungieren, häufig in Untersuchungen zur Zytokinese verwendet.
• Dient zur Charakterisierung einiger Polymerisationseigenschaften von Aktin.
• Diese Verbindung kann neben anderen molekularen Prozessen auch die DNA-Fragmentierung induzieren sowie Zellteilung und Glukosetransport hemmen.
• Als Sonde für die beiden Hexose-Transportsysteme in L6-Myoblasten der Ratten einsetzbar
• Cytochalasin B wird häufig in Studien von Glukosetransportern (GLUT) verwendet.
• Kann in vitro Mikronukleus-Assay-Protokolle verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cytochalasin B |
| Schmelzpunkt | 218.0°C to 223.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 mg |
| Merck Index | 15, 2787 |
| Spezifische Drehung | + 89.00 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 10.3 mg/mL acetone - 35.4 mg/mL ethanol (24 c), 371 mg/mL dmso - 492 mg/mL dmf (24 c) |
| Formelmasse | 479.6 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Cytochalasin B
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.,Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P350-BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.