Learn More
Cytochalasin B, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456849
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15456849 5 mg 5 Milligramm
15466849 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15456849 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J65342.#0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Wirkstoff zur Aktin-Unterbrechung
Cytochalasin B is used for characterizing some of the polymerization properties of actin, and in studies on cytokinesis. Probe for the two hexose-transport systems in rat L6 myoblasts. And induces DNA fragmentation, inhibits cell division, and disrupts many cell processes. Inhibits glucose transport.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cytochalasin B wird zur Charakterisierung einiger Polymerisationseigenschaften von Aktin und in Studien zur Zytokinese verwendet. Sonde für die beiden Hexose-Transportsysteme in Ratten-L6-Myoblasten. Induziert DNA-Fragmentierung, hemmt die Zellteilung und unterbricht viele Zellprozesse. Hemmt den Glukosetransport.
Löslichkeit
Frei löslich in DMF, DMSO oder Ethanol bei Raumtemperatur
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14930-96-2
Summenformel C29H37NO5
Molekulargewicht (g/mol) 479.62
MDL-Nummer MFCD00077704
InChI-Schlüssel GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N
Synonym cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum
PubChem CID 44634701
IUPAC-Name 16-Benzyl-5,13-dihydroxy-9,15-dimethyl-14-methyliden-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxacyclotetradeca[3,2-e]isoindol-2,18-dion
SMILES CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytochalasin B
Schmelzpunkt 218°C to 221°C
Farbe Weiß
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 mg
UN-Nummer UN1544
Beilstein 1096207
Merck Index 14,2790
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in DMF, DMSO or ethanol at room temperature
Formelmasse 479.61
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cytochalasin B
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cytochalasin B