missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytochrome c Antibody (CYCS/3128R), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18570342 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18570342 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18570342

Marke: Novus Biologicals NBP308598AF350

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Cytochrome c Monoclonal antibody specifically detects Cytochrome c in Human, Mouse, Rat, Amphibian, Canine, Drosophila, Equine, Pigeon samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cytochrome c
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CYCS/3128R
Konjugat Alexa Fluor 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CYCHCS, cytochrome c, cytochrome c, somatic, THC4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human Cytochrome c protein (Uniprot: P99999)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cellular Markers, Cholesterol Metabolism, Core ESC Like Genes, Lipid and Metabolism, Mitochondrial Markers, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54205
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Amphibian, Canine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.