missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cytochrome C Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ PA586131

Artikelnummer. 16333035

  • 520.00 € / 100 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Purity is > 95% by SDS-PAGE.

Cytochrome C is an electron transporting protein that resides within the intermembrane space of the mitochondria, where it plays a critical role in oxidative phosphorylation and the production of cellular ATP. Release of cytochrome C from the mitochondria to the cytosol is triggered by apoptotic stimuli. In the cytoplasm, the cytochrome C binds apoptotic protease activating factor which activates the apoptotic initiator procaspase 9. Cytosolic cytochrome C functions in the activation of caspase 3, an ICE family molecule that is a key effector of apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Cytochrome C
Polyclonal
Unconjugated
Cycs
CG17903; CG17903-PA; CG17903-PB; CRF; CYC; CYC2; Cycs; CYCSA; Cyct-c-p; Cyt c; cyt c-p; cyt.c; CytC; Cyt-c; CYTC2; Cyt-c2; CytC-2; cyt-c-p; cytC-p; Cyt-c-p-PA; Cyt-c-p-PB; Cytochrome c; cytochrome c DC4; Cytochrome c proximal; Cytochrome C, expressed in somatic tissues; cytochrome c, somatic; Cytochrome c-2; cytochrome c-like; cytochrome c-like protein; Cytochrome c-proximal; cytochrome-c-p; Cytochrome-c-proximal; DC4; dCyt.C-p; DMc01; Dmel\CG17903; Dmel_CG17903; hc1; HCS; l(2)k13905; lethal (2) k13905; LOC100341175; LOC100357840; MGC128356 protein; pDMc01; RH17228p; THC4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
13063, 25309, 54205
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P62897, P62898, P99999
Cycs
Synthetic peptide, corresponding to the N-terminal of Human Cytochrome c.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt