missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytochrome c Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 10993-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The origin recognition complex (ORC) is a highly conserved six subunits protein complex essential for the initiation of the DNA replication in eukaryotic cells. Studies in yeast demonstrated that ORC binds specifically to origins of replication and serves as a platform for the assembly of additional initiation factors such as Cdc6 and Mcm proteins. The protein encoded by this gene is a subunit of the ORC complex. Studies of a similar gene in Drosophila suggested a possible role of this protein in neuronal proliferation and olfactory memory. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported for this gene.Spezifikation
| Cytochrome c | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| CYCS | |
| CYC, CYCS, Cytochrome c, cytochrome c, somatic, HCS, THC4 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 13063, 25309, 54205 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.25 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| P62897, P62898, P99999 | |
| CYCS | |
| Cytochrome c Fusion Protein Ag1455 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?