missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cytochrome C1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15709510 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15709510 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15709510

Marke: Invitrogen™ PA551550

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: NSEAARAANN GALPPDLSYI VRARHGGEDY VFSLLTGYCE PPTGVSLREG LYFNPYFPGQ AIAMAPPIYT DVLEFDDGTP ATMSQIAKDV CTFLRWASEP EHDHRKRMGL KMLMMMALLV PLVYTIKRHK WSVLKSRKLA YR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 92%, Rat - 92%.

This is the heme-containing component of the cytochrome b-c1 complex, which accepts electrons from Rieske protein and transfers electrons to cytochrome c in the mitochondrial respiratory chain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cytochrome C1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen CYC1
Gen-Zugriffsnummer P08574, Q9D0M3
Gen-Alias 2610002H19Rik; AA408921; Complex III subunit 4; complex III subunit IV; Cyc1; Cytochrome b-c1 complex subunit 4; cytochrome c1; cytochrome c-1; cytochrome c1, heme protein, mitochondrial; MC3DN6; Ubiquinol-cytochrome-c reductase complex cytochrome c1 subunit; UQCR4
Gensymbole CYC1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human Cytochrome C1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-99401).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1537, 300047, 66445
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.