missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cytochrome C1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15940845
Change view
Click to view available options
Menge:
400 μL
Packungsgröße:
400 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15940845 400 μL 400 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15940845

Marke: Invitrogen™ PA572170

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Cytochrome C1 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)

This is the heme-containing component of the cytochrome b-c1 complex, which accepts electrons from Rieske protein and transfers electrons to cytochrome c in the mitochondrial respiratory chain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cytochrome C1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gen CYC1
Gen-Zugriffsnummer P08574, Q9D0M3
Gen-Alias 2610002H19Rik; AA408921; Complex III subunit 4; complex III subunit IV; Cyc1; Cytochrome b-c1 complex subunit 4; cytochrome c1; cytochrome c-1; cytochrome c1, heme protein, mitochondrial; MC3DN6; Ubiquinol-cytochrome-c reductase complex cytochrome c1 subunit; UQCR4
Gensymbole CYC1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen KLH conjugated synthetic peptide between 142-176 amino acids from the Central region of human CYC1.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography, Protein A
Menge 400 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1537, 66445
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.