Learn More
Cytochrome P450 2C9 Antibody (CYP2C9/13121), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 484.00 €
Spezifikation
Antigen Cytochrome P450 2C9
Klon CYP2C9/13121
Konzentration 0.2 mg/ml
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30301361
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44591-20ug
20 μg
256.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30299390
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44591-100ug
100 μg
484.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cytochrome P450 2C9 Monoclonal antibody specifically detects Cytochrome P450 2C9 in Human samples. It is validated for nan
Spezifikation
Spezifikation
Cytochrome P450 2C9
0.2 mg/ml
Monoclonal
Purified
RUO
Human
(R)-limonene 6-monooxygenase, (S)-limonene 6-monooxygenase, (S)-limonene 7-monooxygenase, CPC9, CYP2C, CYP2C10, CYPIIC9, cytochrome P450 2C9, Cytochrome P450 MP-4, Cytochrome P450 MP-8, Cytochrome P450 PB-1, cytochrome P-450 S-mephenytoin 4-hydroxylase, cytochrome P450, family 2, subfamily C, polypeptide 9, cytochrome P450, subfamily IIC (mephenytoin 4-hydroxylase), polypeptide 9, Cytochrome P-450MP, EC 1.14.13.48, EC 1.14.13.49, EC 1.14.13.80, EC 1.14.14.1, flavoprotein-linked monooxygenase, MGC149605, MGC88320, microsomal monooxygenase, P450IIC9, S-mephenytoin 4-hydroxylase, xenobiotic monooxygenase
Recombinant fragment (around aa1-200) of human CYP2C9 protein (Uniprot: P11712). Exact sequence is proprietary.
Primary
Store at 4⪚C.
CYP2C9/13121
Immunohistochemistry
Unconjugated
Mouse
Lipid and Metabolism
10 mM PBS with 0.05% BSA
1559
IgG2b κ
Protein A purified