Learn More
Cytochrome P450 2C9 Antibody (CYP2C9/13121), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30448886 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30448886 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 30448886
Marke: Novus Biologicals NBP345085
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Cytochrome P450 2C9 Monoclonal antibody specifically detects Cytochrome P450 2C9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Cytochrome P450 2C9
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon CYP2C9/13121
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry : 1-2ug/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS
Gen-Alias (R)-limonene 6-monooxygenase, (S)-limonene 6-monooxygenase, (S)-limonene 7-monooxygenase, CPC9, CYP2C, CYP2C10, CYPIIC9, cytochrome P450 2C9, Cytochrome P450 MP-4, Cytochrome P450 MP-8, Cytochrome P450 PB-1, cytochrome P-450 S-mephenytoin 4-hydroxylase, cytochrome P450, family 2, subfamily C, polypeptide 9, cytochrome P450, subfamily IIC (mephenytoin 4-hydroxylase), polypeptide 9, Cytochrome P-450MP, EC 1.14.13.48, EC 1.14.13.49, EC 1.14.13.80, EC 1.14.14.1, flavoprotein-linked monooxygenase, MGC149605, MGC88320, microsomal monooxygenase, P450IIC9, S-mephenytoin 4-hydroxylase, xenobiotic monooxygenase
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-200) of human CYP2C9 protein (Uniprot: P11712). Exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1559
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -84°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b κ