missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytochrome P450 3A4/3A5 Antibody (F24P2B10) - BSA Free, R&D Systems™

Artikelnummer. 18607908 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18607908 0.025 mL 0.03 Milliliter
18696396 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18607908 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2502080.025ml
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

Cytochrome P450 3A4/3A5 Monoclonal specifically detects Cytochrome P450 3A4/3A5 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cytochrome P450 3A4/3A5
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon F24P2B10
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Albendazole monooxygenase, Albendazole sulfoxidase, CP33, CP34, CYP3A, CYP3A3, CYPIIIA3, CYPIIIA4, Cytochrome P450 3A3, cytochrome P450 3A4, Cytochrome P450 HLp, Cytochrome P450 NF-25, cytochrome P450, family 3, subfamily A, polypeptide 4, cytochrome P450, subfamily IIIA (niphedipine oxidase), polypeptide 3, cytochrome P450, subfamily IIIA (niphedipine oxidase), polypeptide 4, Cytochrome P450-PCN1, EC 1.14.13.32, EC 1.14.13.67, EC 1.14.13.97, EC 1.14.14.1, glucocorticoid-inducible P450, HLP, MGC126680, NF-25, Nifedipine oxidase, P450C3, P450-III, steroid inducible, P450PCN1, Quinine 3-monooxygenase, Taurochenodeoxycholate 6-alpha-hydroxylase
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Ovalbumin-conjugated synthetic peptide ESRDGTVSGA
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1576
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Produktlinie Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.