Learn More
BTX™ CytoGo™ auf Keimbelastung geprüfte Elektroporationsküvette
Beschreibung
Mit den rückverfolgbaren Elektroporationsküvetten BTX Cuvettes Plus CytoGo können Sie die therapeutische Forschung, Entwicklung und Produktion sicher vorantreiben und dabei in jeder Phase Konsistenz, Compliance und Reproduzierbarkeit gewährleisten.
- Erhältlich in den Spaltbreiten 1 mm, 2 mm und 4 mm, um kontrollierte und reproduzierbare Elektroporationsbedingungen für ein breites Spektrum an für die Zelltherapie relevanten Zelltypen zu gewährleisten
- Ausgelegt für elektrische Feldstärken von bis zu 25 kV/cm
- Jede Küvette ist steril, zum Einmalgebrauch bestimmt und auf Zytotoxine und Endotoxine getestet
- Ein QR-Code auf jeder Küvette ermöglicht die Rückverfolgbarkeit jedes Elektroporationsexperiments
Die Cuvettes Plus CytoGo-Küvetten sind als 50er-Pack erhältlich und bieten vollständige Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen, Herstellungs- und Sterilisationschargen. Sie sind auf geringe Zytotoxizität und Endotoxingehalte getestet und unterstützen so eine zuverlässige Skalierung von der Entwicklung bis zur Produktion
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Sterile |
| Typ | Electroporation Cuvette |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Kapazität (metrisch) | 20 to 90 μL |
| Material | Polycarbonate, Polished Aluminum |
| Menge | 50 Pk. |
| Breite (metrisch) Spalt | 1 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Electroporator |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing |