Learn More
Cytokeratin 14 Antibody (CL14565) [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30293855 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30293855 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30293855
Marke: Novus Biologicals NBP326868AF647
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 14 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 14 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Cytokeratin 14
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL14565
Konjugat Alexa Fluor 647
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CK14, CK-14, cytokeratin 14, cytokeratin-14, EBS3, EBS4, K14, keratin 14, keratin 14 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara, Koebner), keratin, type I cytoskeletal 14, Keratin-14, NFJ
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P02533, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cellular Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3861
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b