Learn More
Cytokeratin 14 Antibody (KRT14/2375), PE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18612597 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18612597 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18612597 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308531PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.45 €
    607.95 € / 100 Mikroliter
    Sparen 95.50 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 14 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 14 in Human/Mouse/Pig/Rat samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Cytokeratin 14
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon KRT14/2375
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CK14, CK-14, cytokeratin 14, cytokeratin-14, EBS3, EBS4, K14, keratin 14, keratin 14 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara, Koebner), keratin, type I cytoskeletal 14, Keratin-14, NFJ
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human Cytokeratin 14 fragment (around aa351-472) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02533)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cellular Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3861
Zielspezies Human, Mouse, Pig, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Produktlinie Novus