Learn More
Cytokeratin 19 Antibody (KRT19/800), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
299.00 € - 509.00 €
Spezifikation
Antigen Cytokeratin 19
Klon KRT19/800
Konzentration 0.2mg/mL
Verdünnung Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 ug/ml, Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18003386
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-44827-0.02MG
0.02 mg
299.00 €
0.02 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18711554
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-44827-0.1mg
509.00 €
0.10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Ensure accurate, reproducible results in Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Cytokeratin 19 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 19 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular).
Spezifikation
Spezifikation
Cytokeratin 19
0.2mg/mL
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
CK19, CK-19, cytokeratin 19, Cytokeratin-19,40-kDa keratin intermediate filament, K19cytokeratin-19, K1CS, keratin 19, keratin, type I cytoskeletal 19, keratin, type I, 40-kd, keratin-19, MGC15366
KRT19
IgG1 κ
Protein A or G purified
Recognizes a protein of 40kDa, identified as cytokeratin-19 (CK19), which is expressed in sweat gland, mammary gland ductal and secretory cells, bile ducts, gastrointestinal tract, bladder urothelium, oral epithelia, esophagus, and ectocervical epithelium. Anti-CK19 reacts with a wide variety of epithelial malignancies including adenocarcinomas of the colon, stomach, pancreas, biliary tract, liver, and breast. Perhaps the most useful application is the identification of thyroid carcinoma of the papillary type, although 50%-60% of follicular carcinomas are also labeled. Anti-CK19 is a useful marker for detection of tumor cells in lymph nodes, peripheral blood, bone marrow and breast cancer.
KRT19/800
Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 ug/ml, Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
P08727
3880
Recombinant human KRT19 protein
Primary
Store at 4C.
40 kDa