Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Cytokeratin 20 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Artikelnummer. 12641237 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μL
500 μL
1 mL
7 mL
12 mL
Form:
Concentrated
Prediluted
Ready-to-Use
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
12 Milliliter
500 Mikroliter
7 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Form Packungsgröße
12641237 500 μL Concentrated 500 Mikroliter
12631237 100 μL Concentrated 100 Mikroliter
12621237 1 mL Concentrated 1 Milliliter
12611237 7 mL Prediluted 7 Milliliter
12601237 12 mL Ready-to-Use 12 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 12641237 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. MS377S1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.95 €
    422.76 € / 500 Mikroliter
    Sparen 163.19 €
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments with Epredia™ Cytokeratin 20 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
Keratin 20/cytokeratin20 (CK20) is a Type-I keratin which is primarily expressed in gastric and intestinal epithelium, urothelium, and Merkel-cells. CK20 is expressed in adenocarcinomas of the colon, stomach, pancreas and the bile system. CK20 is also present in mucinous ovarian tumors, transitional-cell and Merkel-cell carcinomas. Notably, the squamous cell carcinomas and adenocarcinomas of the breast, lung, and endometrium, non-mucinous tumors of the ovary, and small cell carcinomas lack in CK20.
Host Species: Mouse
Clone: Ks20.8
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human and Mouse. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Semi-purified human cytokeratin preparation
Molecular Weight: 46 kDa
Positive Control: HT29 cells, Colon CA
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Cytokeratin 20 Ab-1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon Ks20.8
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Semi-purified human cytokeratin preparation
Menge 500 μL
Regulatorischer Status IVD
Forschungsgebiet Cytoskeletal Protein
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Mouse
Form Concentrated
Isotype IgG2a